Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, L10, Sensation
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
76106/37 76106/38 76106/39 76106/40 76106/41 76106/42 76106/43 76106/44 76106/45 76106/46 76106/47 76106/48
ELTN76106/37EA 84.9 EUR
ELTN76106/37 ELTN76106/38 ELTN76106/39 ELTN76106/40 ELTN76106/41 ELTN76106/42 ELTN76106/43 ELTN76106/44 ELTN76106/45 ELTN76106/46 ELTN76106/47 ELTN76106/48
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, L10, Sensation
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de type vintage et décontracté, fabriquées dans le respect de l'environnement, en matière textile hydrophobe imitation jeans et cuir nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale grise antistatique ESD PRO
  • Semelle intercalaire non métallique qui résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour les zones potentiellement humides.
Couleur: Noir/gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC.