Imprimer
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Senex XXT
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
729731/36 729731/37 729731/38 729731/39 729731/40 729731/41 729731/42 729731/43 729731/44 729731/45 729731/46 729731/47 729731/48 729731/35 729731/49
114-8475EA 96.9 EUR
114-8475 114-8476 114-8477 114-8478 114-8479 114-8480 114-8481 114-8482 114-8483 114-8484 114-8485 114-8486 114-8487 ELTN729731/35 ELTN729731/49
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, Senex XXT
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, sans métal et sans cuir, légères, allure sport, en microfibre hydrophobe et tissu Cordura® hydrophobe (résistant aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité TRAINERS.
  • Doublure textile à régulation thermique et respirante
  • Semelle intérieure remplaçable, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO noire
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • Semelle
En savoir plus