Imprimer
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Instruments numériques multi-paramètres pour paillasses
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
665-0499EA 1350 EUR
665-0499 665-0498
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Instruments numériques multi-paramètres pour paillasses
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure numériques combinent six paramètres en un seul instrument : pH, mV, température, conductivité, oxygène dissous et turbidité. La technologie IDP optimise l'utilisation et facilite les mesures (recalibrage inutile en cas de changement d'appareil, et réglage des paramètres de l'appareil inutile). Les données mesurées contiennent le numéro de série, les paramètres et les données d'étalonnage.
  • Un canal de mesure universel
  • Reconnaissance de capteur numérique : le paramètre mesuré et les paramètres sont reconnus automatiquement
  • Adapté pour les sondes numériques intelligentes « IDP »
  • Convient pour des mesures avec une longueur de câble maximale de 100 mètres
  • 4500 points de mémoire
  • Affichage graphique noir et blanc et rétroéclairé facile à lire
  • Faible consommation d'énergie (jusqu'à 1000 heures de fonctionnement)
Informations de livraison: Chaque kit est fourni avec un instrument multi-paramètres pour paillasse MD 8000 L ou LB, une électrode de pH/de température combinée en verre rechargeable et intelligente, 2 flacons de 50 ml de tampons de pH (pH de 4,00 et 7,00), un support articulé, un certificat d'étalonnage et un manuel d'instructions dans 6 langues sur CD. Contactez votre agence VWR pour plus d'informations sur les autres électrodes disponibles.