Imprimer
VWR®, Pelles à double usage, stériles et non stériles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-4349EA 37.5 EUR
611-4349 611-4350 611-4670 611-4671
VWR®, Pelles à double usage, stériles et non stériles
Pelles
Les pelles à double usage sont une solution économique unique qui combine la fonction d'une pelle et une nacelle de pesée en un seul produit. Elles sont fabriquées en polystyrène antistatique qui est imperméable à l'eau et qui réduit les risques que des matériaux adhèrent à la pelle.
  • Elle est expédiée et stockée à plat, et lorsqu'elle est prête à être utilisée, elle est facile à assembler en insérant la languette de sûreté dans le trou
  • La languette de sûreté permet à la forme de la pelle de mieux retenir les matériaux
  • La conception de l'embout large maintient la pelle stable sur la balance et permet de prélever et de distribuer facilement les matériaux
  • Enduit pour résister aux poudres, gels et semi-solides
  • La pelle peut être utilisée à plat comme alternative au papier de pesage
  • Les pelles stérilisées par faisceau d'électrons sont idéales pour les applications biologiquement sensibles
Le processus de pesée a été rationalisé. Il suffit maintenant de prélever un échantillon ou de récupérer le matériau dans la pelle et de le placer directement sur la balance. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser une nacelle ou un papier de pesée, ce qui permet de gagner un espace précieux dans le laboratoire. Une fois terminée, la pelle à double usage est jetable.
Certifications: Un certificat de stérilité est disponible sur demande pour les pelles stériles. Les exigences de dosage pour la stérilisation par faisceau d'électrons qui aboutit à des produits stérilisés sont déterminées par des procédures conformes à la norme ISO 11137-3:2017.