Imprimer
VWR® Bottles and Tube Racks, Wire, Coated
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212-0698EA 45.4 EUR
212-0698 212-0699 212-0700 212-0701
VWR® Bottles and Tube Racks, Wire, Coated
Portoirs Portoirs pour flacons
Portoirs de fil, revêtement époxy.
  • Suitable for Bijou bottles and universal bottles/tubes up to 25 mm diameter
  • Mesh bottom support
  • Chemically-resistant, HDPE coated racks are good to –40 °C
Portoirs durables pour le transport ou la manipulation des échantillons.