Imprimer
Lactalbumin hydrolysate
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.12523.5000EA 2100 EUR
1.12523.5000
Lactalbumin hydrolysate
Protéines et Peptides
CAS No.: 68458-87-7
Physical Form: Powder
Appearance: Tan
MDL No.: MFCD00147378
Applications: A solubilized enzymatic digest of lactalbumin