Imprimer

Méthyléthylcétone ≥99%, GPR RECTAPUR®

Marques : VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Butanone-2, MEK, Additif EK 500

25641.360
VWRS25641.410EA 0 EUR
VWRS25641.410 PRLS25641.360
Méthyléthylcétone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Indice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 79 - 80 °C
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Density (20/4) 0.804 - 0.807
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR