Imprimer
VWR® Dual-Traceable, Doubles thermomètres Traceable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2689EA 101 EUR
620-2689 620-2688
VWR® Dual-Traceable, Doubles thermomètres Traceable
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres à double sonde donnent des lectures précises de deux zones distinctes dans les réfrigérateurs / congélateurs. Permet de mettre une sonde dans un congélateur et une autre dans un réfrigérateur (ou de mesurer deux zones d’un réfrigérateur).
  • L’affichage en deux parties indique la température de la sonde en °F ou °C dans différentes sections du réfrigérateur ou du congélateur
  • Facile à utiliser, l’appareil toujours prêt rappelle rapidement la date et l’heure exactes auxquelles les températures MIN / MAX ont été atteintes
  • L’alarme sonore et visuelle donne l’alerte lorsque la température dépasse deux points de températures définis, l’alarme est programmable par incréments d’1 degré.
La sonde pour flacon est scellée dans un flacon miniature (2,5 Ø×6,3 cm de longueur) rempli de glycol non toxique. La solution est généralement considérée comme sûre (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration). Élimine les problèmes de contact accidentel avec de la nourriture ou de l’eau potable.
La sonde Bullet est durable (0,63 Ø×3,1 cm de longueur), idéale pour les congélateurs, les bains-marie, les températures de l’air et ambiante.
Certifications: Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025: 2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Informations de livraison: Fourni avec support basculant, un certificat Traceable et une batterie.