Imprimer
Lecteur de microplaques monomode UV/Vis, SpectraMax® ABS PLUS
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ABSPLUS ABSPLUS-ACAD3
736-0917EA 0 EUR
736-0917 MLDVABSPLUS-ACAD3
Lecteur de microplaques monomode UV/Vis, SpectraMax® ABS PLUS
Lecteurs de microplaques
Lecteur de microplaques ABS PLUS SpectraMax® ABS peut s'utiliser à la fois pour des applications avec des cuvettes et des microplaques sur le même instrument. Il lit un échantillon ou jusqu'à 384 échantillons dans une seule plaque à l'aide de toute cuvette standard ou d’une microplaque à 96 ou 384 puits.
  • Conception compacte
  • Volume minimal, rendement maximal et compatibilité avec les microplaques à 96 ou 384 puits
  • Analyse puissante des données avec le logiciel SoftMax® Pro
  • Performance optimale avec outils de validation
Le lecteur de microplaquesEn savoir plus