Imprimer
Lecteur de microplaques monomode, SpectraMax® ABS
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ABS ABS-ACAD3
736-0916EA 0 EUR
736-0916 MLDVABS-ACAD3
Lecteur de microplaques monomode, SpectraMax® ABS
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques SpectraMax® ABS comble l'écart entre les lecteurs à filtre et les systèmes à monochromateurs. Grâce à sa technologie avancée il offre flexibilité, sensibilité et commodité pour une large gamme de tests tels que l'ELISA, la croissance microbienne et la quantification des protéines, le tout dans un encombrement incroyablement réduit.
  • Design compact
  • Volume minimal et débit maximal compatibles avec une microplaque 96 puits
  • Analyse de données puissante avec le logiciel SoftMax® Pro
  • Performances optimales des outils de validation
Le lecteur de microplaques SpectraMax® ABS utilise un monochromateur à réseau pour sélectionner la longueur d'onde exacte requise pour chaque test. Il possède une longueur d'onde comprise entre 340 et 850 nm. La conception optique et électronique avancée des lecteurs offre les mêmes performances avec les plaques à fond rond, plat ou à demi-surface. Sélectionnez jusqu'à six longueurs d'onde en une seule lecture pour maximiser le nombre de données collectés.