Imprimer
Bottles, narrow neck, round, PET
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9-3550-0250-28 9-3551-0100-28 9-3540-0010-18 9-3540-0030-18
RIXI9-3550-0250-28EA 163 EUR
RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3540-0010-18 RIXI9-3540-0030-18
Bottles, narrow neck, round, PET
Flacons Flacons en plastique
Made of PET.
  • Clear or amber
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Good chemical resistance
Round bottles used for pharmaceutical syrups.
Informations de commande: Closures must be ordered separately.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904