Imprimer
Cycleur qPCR, Q
Fournisseur: Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95900-4C 95915-20
733-2630EA 18570 EUR
733-2630 733-2892
Cycleur qPCR, Q
Thermocycleurs PCR
Le cycleur qPCR Q utilise une technologie d’induction magnétique brevetée pour chauffer rapidement les échantillons. Les échantillons sont ensuite refroidis par de l’air pulsé, ce qui permet d’acquérir les données en seulement 25 minutes. Disponible en modèle à quatre canaux, le système optique robuste acquiert tous les canaux simultanément et permet de réaliser les essais multiplexés les plus rapides.
  • Acquisition ultra-rapide des données - 35 cycles en 25 minutes (temps de cycle obtenus avec des mélanges Master Mix à cycle rapide et des conceptions de
En savoir plus