Imprimer
Carbon dioxide standard solutions
Marques : REAGECON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SC023C SC022C SC026C SC024C
REGESC023CEA 626 EUR
REGESC023C REGESC022C REGESC026C REGESC024C
Carbon dioxide standard solutions
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standards for M965D carbon dioxide analyser, for soft drinks and brewery applications.