Streptomycine sulfate USP, qualité Biologie Moléculaire
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Mode of action and anti-microbial spectrum streptomycin sulphate is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria. It binds to the #12 protein on the ribosomal 30S subunit and inhibits protein synthesis.
Formule:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Poids moléculaire: 1457.4 g/mol Point de fusion: 250 Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00037023 Numéro CAS: 3810-74-0 Indice Merck: 12,08983 |