Imprimer
D(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98%, solide cristallin
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
22981-1 22981-10 22981-25 22981-5
CAYM22981-1EA 70.3 EUR
CAYM22981-1 CAYM22981-10 CAYM22981-25 CAYM22981-5
D(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98%, solide cristallin
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-Galactosamine is an amino sugar derivative of D-galactose. D-Galactosamine is hepatotoxic and is used, alone or in combination with LPS, as a model of liver failure in rodents.
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
Poids moléculaire: 215.64 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135830
Numéro CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%