Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Absorbance 260 nm: max. 0,03
- Absorbance 280 nm: max. 0,03