Imprimer
Réservoirs à col large avec poignée
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0317-4400 0317-2300
BURK0317-4400EA 19.4 EUR
BURK0317-4400 BURK0317-2300
Réservoirs à col large avec poignée
Flacons Flacons en plastique
Réservoirs en PE-HD de contenance 2,3 l et 4,4 l, avec ouverture particulièrement large.
  • Manipulation sûre par grâce à la poignée moulée
  • Le polyéthylène transparent permet une bonne visibilité du contenu
  • Bouchon étanche pour col large, étanche aux liquides
  • Forme carrée peu encombrante
  • Idéal pour le remplissage avec des produits en vrac de tous types
Dans ces réservoirs, il est possible de conditionner, stocker, échantillonner des épices, des thés, des granulés.
Disponible avec bouchon original (PP, bleu) ou avec bouchon fileté vissé (LDPE).