Imprimer
VWR®, Plateforme de nivellement avec niveau à bulle
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-0846EA 269 EUR
700-0846 700-0847
VWR®, Plateforme de nivellement avec niveau à bulle
Supports de statif
L’utilisation de plateformes de nivellement en électrophorèse peut être d’une grande aide pour maintenir une épaisseur de gel uniforme et donc une séparation uniforme et de qualité des échantillons.
  • Épaisseur de gel uniforme
  • Niveau de tampon constant sur le gel
  • Assure des résultats de séparation de haute qualité
La plateforme de nivellement présente 4 vis indépendantes et un niveau à bulle facile à lire pour produire une plateforme de niveau et stable. Avec une surface utilisable de 36×46 cm, cette plateforme est compatible avec les systèmes Mini et Midi Gel de la gamme PerfectBlue™.