Imprimer
VWR® PerfectBlue Twin L, Double système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-1080EA 2650 EUR
700-1080 700-1205
VWR® PerfectBlue Twin L, Double système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le plus grand de la série, le Twin L peut contenir des gels de 20×20 cm pour séparer simultanément jusqu’à 50 échantillons, ce qui en fait le système idéal pour un débit plus élevé ou une séparation des échantillons de faible poids moléculaire. Le système gère activement l’accumulation de température grâce à un système de refroidissement à l’eau efficace et à des plaques centrales en céramique aluminium pour un fonctionnement efficace et sûr à long terme.
*Sur la base d’un gel moyen et d’une dent d’une profondeur de 20 mm
Informations de commande: Système complet, avec ou sans base de coulage, comprenant un noyau de refroidissement interne, un couvercle SuperSafe avec câbles rattachés, 4× paires de plaques de verre, 4× peignes (épaisseur 1,5 mm, 2×15 dents et 2×20 dents), 4× jeux d’espaceurs (1,5 mm), 2× joints de rechange, 1× plaque de blocage (pour des séries de gel simples) et 1× SpacerPlate.