Imprimer
VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Double système sur gel
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
700-0980EA 2310 EUR
700-0980 700-0986
VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Double système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
La Twin ExW S extra large, pour les gels 20×10 cm, est idéale pour les séparations analytiques rapides ou pour la séparation de grands échantillons. La combinaison de la construction à trois cathodes et d’un refroidissement efficace crée un environnement stable pour une séparation des échantillons de haute qualité.
*Sur la base d’un gel moyen et d’une dent d’une profondeur de 14 mm
Informations de commande: Système complet, avec ou sans base de coulage, comprend un noyau de refroidissement interne, un couvercle SuperSafe avec câbles rattachés, 4× paires de plaques de verre, 4× peignes (épaisseur 0,8 mm, 2×15 dents et 2×20 dents), 4× jeux d’espaceurs (0,8 mm), 2× joints de rechange, 1× plaque de blocage (pour des séries de gel simples) et 1× SpacerPlate.