Imprimer
Étiquettes, polyoléfine, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 106 EUR
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Étiquettes, polyoléfine, Nalgene®
Étiquettes
Ces étiquettes sur film en polyoléfine Nalgene® sont sensibles à la pression; elles sont compatibles avec les photocopieuses, les imprimantes au laser ou à jet d'encre. Elles sont adaptées à tout un éventail d'encres y compris l'encre des copieurs, marqueurs, stylos à bille, gels et marqueurs techniques (testez au préalable les encres spécifiques pour vérifier si elles sont adaptées); elles ne sont pas compatibles avec le crayon.
  • Pour une utilisation jusqu'à −29 °C
  • Résistent à la lumière ultraviolette, à la moisissure, aux produits chimiques et à la poussière; ne se décolorent pas, ne se craquélent pas, et ne se déchirent pas
  • Parfaitement adaptées aux lames de microscopie; leur couche adhésive adhère bien aux matières palstiques, au verre ou au métal
  • Chimiquement compatibles avec la majorité des réactifs utilisés en laboratoire; cependant, certains solvants risquent de dissoudre la couche adhésive
  • Autoclavables
Formatées pour une configuration aisée dans les programmes de traitement de texte; instructions de configuration incluses dans chaque emballage.