Méthyl-3-thiénylcétone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1468-83-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 107241
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005468
Formule:
C₆H₆OS Point d'ébullition: 208…210 °C Point de fusion: 58…61 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005468 Numéro CAS: 1468-83-3 EINECS: 215-996-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |