Chlorure de thiophène-2-sulfonyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule:
C₄H₃ClO₂S₂ Poids moléculaire: 182.65 g/mol Point d'ébullition: 80 °C (1 mmHg) Point de fusion: 27…29 °C Point éclair: >113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005426 Numéro CAS: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex Cl) |
GC | ≥97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...