Imprimer
3-Méthoxythiophène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 43.1 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Méthoxythiophène 98%
3-Méthoxythiophène
Formule: C₅H₆OS
Poids moléculaire: 114.17 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (65 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.143 g/cm³
Point éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043894
Numéro CAS: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %