Imprimer
2-Bromo-5-nitrothiophène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15866.06 A15866.14
A15866.06EA 159 EUR
A15866.06 A15866.14
2-Bromo-5-nitrothiophène ≥97%
2-Bromo-5-nitrothiophène
Purity: 97% CAS No.: 13195-50-1 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.04 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 235-237° MDL No.: MFCD00022493
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Point d'ébullition: 235…237 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022493
Numéro CAS: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8