Imprimer
Hexaméthylènetétramine 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Urotropine, Hexamine, Méthènamine
24560.291EA 184 EUR
24560.291 24560.260
Hexaméthylènetétramine 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hexaméthylènetétramine
Formule: C₆H₁₂N₄
Poids moléculaire: 140.19 g/mol
Point de fusion: 280
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm