Imprimer
Hexaméthylènetétramine 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Urotropine, Hexamine, Méthènamine
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
A17213.30EA 31.4 EUR
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
Hexaméthylènetétramine 99
Hexaméthylènetétramine
Purity: 99+% CAS No.: 100-97-0 Molecular Formula: C6H12N4 Formula Weight: 140.19 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: ca 280° subl. Beilstein Reference: 2018 Merck Reference: 14,5966 UN No.: 1328 MDL No.: MFCD00006895
Formule: C₆H₁₂N₄
Poids moléculaire: 140.19 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (subl.)
Densité: 1.33
Point éclair: 250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM