Imprimer
Hexaméthylènetétramine 98.5% contains an anticaking agent
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Urotropine, Hexamine, Méthènamine
232890010 232890025
ACRO232890010EA 62.1 EUR
ACRO232890010 ACRO232890025
Hexaméthylènetétramine 98.5% contains an anticaking agent
Hexaméthylènetétramine
Formule: C₆H₁₂N₄
Poids moléculaire: 140.19 g/mol
Point de fusion: 260 °C (subl.)
Densité: 1.33 g/cm³
Point éclair: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Ash 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent)
Titration excess HCl ≥98.0 %