HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 99+%, Qualité électronique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.774
Refractive Index: 1.4080
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Formule:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Point d'ébullition: 126 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 0,774 Point éclair: 8 °C (46 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008259 Numéro CAS: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Indice Merck: 14,4689 |