Imprimer
2-Acétylpyrrole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(1H-Pyrrole-2-yl)éthane-1-one, 2-Acétyl-1H-pyrrole
A14593.06 A14593.14
A14593.06EA 55.4 EUR
A14593.06 A14593.14
2-Acétylpyrrole ≥98%
2-Acétylpyrrole
Purity: 98% CAS No.: 1072-83-9 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Characteristic Melting Point: 88-92° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1882 MDL No.: MFCD00005220
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005220
Numéro CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2