Imprimer

4-Méthylpyrimidine ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

A13170.06 A13170.14
A13170.06EA 83.8 EUR
A13170.06 A13170.14
4-Méthylpyrimidine ≥98%
4-Méthylpyrimidine

Purity: 98% CAS No.: 3438-46-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 105781 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006115

Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 141…142 °C
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1,030
Point éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006115
Numéro CAS: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR