Imprimer
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isobarbitursäure, Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
B23320.03 B23320.06
B23320.03EA 77.2 EUR
B23320.03 B23320.06
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione
Purity: 98% CAS No.: 496-76-4 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127205
Formule: C₄H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 330…340 °C
Numéro MDL: MFCD00082987
Numéro CAS: 496-76-4
EINECS: 207-829-9