Imprimer
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrimidine-2,4,6-triyltriamine
139250250 139251000
ACRO139250250EA 57.2 EUR
ACRO139250250 ACRO139251000
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
2,4,6-Triaminopyrimidine
Formule: C₄H₇N₅
Poids moléculaire: 125.13 g/mol
Point d'ébullition: 324
Point de fusion: 246…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006100
Numéro CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 252 °C
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %