Imprimer
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
B21240.14 B21240.22 B21240.36
B21240.14EA 39.3 EUR
B21240.14 B21240.22 B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 56-06-4 Molecular Formula: C4H6N4O Formula Weight: 126.12 Melting Point: 285-286° dec. Merck Reference: 14,2981 MDL No.: MFCD00006098
Formule: C₄H₆N₄O
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285…286 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Indice Merck: 14,2981