Imprimer
4-Aminopyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 77.4 EUR
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Formule: C₄H₅N₃
Poids moléculaire: 95.1 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006112
Numéro CAS: 591-54-8