Imprimer
2-Aminopyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 33.6 EUR
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
Point d'ébullition: 158 °C (186mbar)
Point de fusion: 124…127 °C
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes