Imprimer
2-Chloropyrimidine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 56.4 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 75…76 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006060
Numéro CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %