Imprimer
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19506.03 L19506.06
L19506.03EA 72.2 EUR
L19506.03 L19506.06
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5750-76-5 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 84°/1mm Beilstein Reference: 4449 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD03788200
Formule: C₄HCl₃N₂
Point d'ébullition: 84 °C (1 mmHg)
Densité: 1,600
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788200
Numéro CAS: 5750-76-5
UN: 1760
ADR: 8,III