2,2'-Bipyridyle ≥98% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2'-Bipyridine
Purity: 98%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Formule:
C₁₀H₈N₂ Point d'ébullition: 272…273 °C Point de fusion: 70 °C Densité: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Point éclair: 121 °C (249 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006212 Numéro CAS: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,3347 |