Nicotinate de benzyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzyle nicotinate
Purity: 99%
CAS No.: 94-44-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Flash Point: 170°(338°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 179-180°/5mm
Beilstein Reference: 159169
Merck Reference: 14,6526
MDL No.: MFCD00023584
Formule:
C₁₃H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 179…180 °C (5 mmHg) Point de fusion: 21…23 °C Densité: 1,165 Point éclair: 170 °C (338 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023584 Numéro CAS: 94-44-0 EINECS: 202-332-3 Indice Merck: 14,6526 |