(S)-(-)-Nicotine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
L(-)-Nicotine
Purity: 99%
CAS No.: 54-11-5
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Characteristic
pH: 10.2
Melting Point: -79°
Boiling Point: 245-248°
Beilstein Reference: 82109
Merck Reference: 14,6524
Optical Rotation: -168° (neat)
UN No.: 1654
MDL No.: MFCD00006369
Formule:
C₁₀H₁₄N₂ Point d'ébullition: 245…248 °C Point de fusion: –79 °C Densité: 1,017 Point éclair: 101 °C (213 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006369 Numéro CAS: 54-11-5 EINECS: 200-193-3 UN: 1654 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,6524 |