2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-3-nitro-4-picoline, 4-Méthyl-3-nitro-2-pyridylamine
Purity: 97%
CAS No.: 6635-86-5
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 139111
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Point de fusion: 134…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006315 Numéro CAS: 6635-86-5 |