Imprimer
3-Amino-6-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-6-picoline, 5-Amino-2-picoline, 6-Méthyl-3-pyridylamine
H27431.03 H27431.MD
H27431.03EA 230 EUR
H27431.03 H27431.MD
3-Amino-6-méthylpyridine 97%
3-Amino-6-méthylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 3430-14-6 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Odour: Characteristic Melting Point: 95-99° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00833389
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833389
Numéro CAS: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III