Imprimer
2-Amino-6-méthylpyridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Méthyl-2-pyridylamine, 2-Amino-6-picoline
A10444.22 A10444.36
A10444.22EA 51.8 EUR
A10444.22 A10444.36
2-Amino-6-méthylpyridine 99%
2-Amino-6-méthylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1824-81-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 107048 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006331
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 208…209 °C
Point de fusion: 41…45 °C
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006331
Numéro CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II