2-Amino-5-méthylpyridine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Méthyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 1603-41-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 107050
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006328
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 226…228 °C Point de fusion: 74…78 °C Point éclair: 118 °C (244 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006328 Numéro CAS: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |