2-Amino-4-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Méthyl-2-pyridylamine, 2-Amino-4-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 695-34-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 107066
Merck Reference: 14,466
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006321
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 231 °C Point de fusion: 97…101 °C Point éclair: 118 °C (244 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006321 Numéro CAS: 695-34-1 EINECS: 211-780-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,466 |