Imprimer
2-Amino-3-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-3-picoline, 3-Méthyl-2-pyridylamine
A10224.14 A10224.22 A10224.36
A10224.14EA 32.2 EUR
A10224.14 A10224.22 A10224.36
2-Amino-3-méthylpyridine 97%
2-Amino-3-méthylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1603-40-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Refractive Index: 1.5825 Odour: Unpleasant Melting Point: 29-32° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107892 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006320
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1,073
Point éclair: 118 °C (244 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006320
Numéro CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III