Méthyl-4-pyridylcétone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇NO Point d'ébullition: 212 °C (760 mmHg) Point de fusion: 13…16 °C Densité: 1,09 g/cm³ Point éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006433 Numéro CAS: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |