Imprimer
Méthyl-3-pyridylcétone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
A14246.14 A14246.22 A14246.36
A14246.14EA 51.6 EUR
A14246.14 A14246.22 A14246.36
Méthyl-3-pyridylcétone ≥98%
Méthyl-3-pyridylcétone
Purity: 98% CAS No.: 350-03-8 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Characteristic Melting Point: 12-13° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 107751 Merck Reference: 14,6116 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006396
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: 12…13 °C
Densité: 1,106
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006396
Numéro CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,6116