Imprimer
Méthyl-3-pyridylcétone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 42.5 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
Méthyl-3-pyridylcétone 98%
Méthyl-3-pyridylcétone
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12…13 °C
Densité: 1,1 g/cm³
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006396
Numéro CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06195
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %